2070-OP
Agarose
OmniPur® Grade, Low Melting
Sinonimo/i:
OmniPur® Agarose, Low Melting, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Attività estranea
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: Introduces a composite material incorporating agarose for enhanced viral RNA capture and detection in environmental samples, highlighting agarose′s utility in public health monitoring (He B et al., 2024).
Attenzione
WGK 3