Documenti fondamentali
182705
Sigma-Aldrich
AhR Antagonist
The AhR Antagonist, also referenced under CAS 301326-22-7, controls the biological activity of AhR.
Sinonimo/i:
AhR Antagonist, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4- o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191, 2-Methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid-(2-methyl-4-o-tolyl-azophenyl)-amide, CH-223191
Scegli un formato
10 MG
CHF 206.00
CHF 206.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 206.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H19N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 206.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange-brown
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[n]1(nccc1C(=O)Nc2c(cc(cc2)\N=N\c3c(cccc3)C)C)C
InChI
1S/C19H19N5O/c1-13-6-4-5-7-17(13)23-22-15-8-9-16(14(2)12-15)21-19(25)18-10-11-20-24(18)3/h4-12H,1-3H3,(H,21,25)/b23-22+
LKTNEXPODAWWFM-GHVJWSGMSA-N
Descrizione generale
A cell-permeable pyrazolo-amide compound that potently blocks the binding of TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) to AhR (aryl hydrocarbon receptor) in a dose-dependent manner. Shown to Inhibit TCDD-induced AhR transcription activity in HepG2 cells in vitro (IC50 = 30 nM) and prevent TCDD-elicited liver toxicity and wasting syndrome in mice in vivo. Unlike the commonly used AhR antagonist flavone, this inhibitor has no effect on estrogen receptor transcription activity, nor does it exhibit TCDD-like agonist activity even at concentrations as high as 10 µM.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
AhR (aryl hydrocarbon receptor)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 30 nM in blocking TCDD-induced AhR transcription activity in HepG2 cells in vitro
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
Kim, S.H., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1871.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3