Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 151.00 |
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 600.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
FICZ, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
yellow
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(c5c1cccc5)cc3[nH]c4c(c3c2C=O)cccc4
InChI
1S/C19H12N2O/c22-10-14-18-12-6-2-4-8-16(12)20-17(18)9-13-11-5-1-3-7-15(11)21-19(13)14/h1-10,20-21H
InChI key
ZUDXFBWDXVNRKF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR), which is a ligand-activated transcription factor that activates the expression of aromatic hydrocarbon metabolizing enzyme genes such as the CYP1A1 gene and has also been shown to have multiple additional roles in cell-cycle regulation, development and maturation of many tissues, control of inflammation, and immune response. FICZ is a photoproduct of tryptophan and is believed to be an endogenous AhR ligand. It is extremely potent, with a Kd value of 0.07 nM.
FICZ is a potent high affinity ligand of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
FICZ (6-formylindolo(3,2b)carbazole) being a photooxidation product of tryptophan, might serve as a chemical messenger of light.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?