1.59004
Acetonitrile solution
with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Tensione di vapore
97 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C (refers to pure substance)
Limite di esplosione
3.0-17 % (v/v) refers to pure substance()
Concentrazione
0.095-0.105 % (v/v)
tecniche
LC/MS: suitable
P. eboll.
81.6 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-45.7 °C
Temp. transizione
flash point 2 °C (refers to pure substance)
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - (refers to pure substance)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
L’acronimo QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) identifica un metodo rapido, semplice, economico, efficace, robusto e sicuro per la preparazione di campioni di alimenti e prodotti agricoli per l’analisi dei pesticidi. Il metodo QuEChERS si basa sulla tecnica di estrazione in fase solida (SPE).
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.