Documenti
1.59007
Supelco
Acetic Acid Solution
0.1% (v/v) Acetic acid in water, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116026
NACRES:
NA.03
product name
Water with 0.1% (v/v) Acetic acid, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.095-0.105 % (v/v)
tecniche
LC/MS: suitable
P. eboll.
100 °C/1013 hPa
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetonitrile hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.00029
Acetonitrile
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile