Documenti fondamentali
1.07288
Supelco
Pentano
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Sinonimo/i:
Pentane
Scegli un formato
1 L
CHF 140.00
2.5 L
CHF 254.00
CHF 140.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 140.00
2.5 L
CHF 254.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.15
Beilstein:
969132
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-692-4
NACRES:
NA.03
CHF 140.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °F
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
~8.3 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% Water
Residuo dopo evaporazione
≤3.0 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. ebollizione
35-36 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Solubilità
0.4 g/L
Densità
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SupraSolv® hypergrade for organic trace analysis is a unique and universal solvent quality which can be employed for all three GC detection methods (ECD, FID and MS). Thanks to the large retention time range, even low-boiling substances can be reliably analyzed.
Applicazioni
The solvent is featured in studies such as:
  • quantification of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine by GC-MS[1]
  • analysis of volatiles from Brussels sprouts plants infested by herbivorous insects by GC coupled to electroantennogram (EAG)[2]
  • analysis of herbicides molinate and bentazone in soil by GC coupled to flame ionization detector(FID)[3]
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-tri-chlorobenzene to decachlorobiphenyle,individual signals (lindane standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (retention range dichloromethane to 1,2,4-trichlorobenzeneindividual signals (tetrachloromethane)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (retention range n-undecane ton-tetracontane,individual signals (n-tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (retention range n-undecane ton-tetracontane, scaning area 30 - 600 amu,individual signals (n- tetradecane standard)): ≤ 2 ng/ml
suitable for residue analysis
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diclorometano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.06454
Diclorometano
n-esano hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.04369
n-esano
Pentano puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76871
Pentano
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)