155306-M
AMPA Agonist, CMPA
The AMPA Agonist, CMPA controls the biological activity of AMPA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
AMPA Agonist, CMPA, N,Nʹ-(2,2ʹ-(1,4-phenylene)bis(ethane-2,1-diyl))dipropane-2-sulfonamide, AMPA Activator
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
solution
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
clear almost colorless
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)S(=O)(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)CCNS(=O)(=O)C(C)C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3