H1771
3-Hydroxy-DL-kynurenine
Sinonimo/i:
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a substrate for the recombinant human kynureninase assay
- as a reference standard in tandem mass spectrometry (MS/MS) analysis
- as a control for quantifying serum 3-Hydroxy-DL-kynurenine levels in diabetic retinopathy patients
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3