148776
3-Hydroxyanthranilic acid
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
3-Hydroxyanthranilic acid, 97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1c(O)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
WJXSWCUQABXPFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Direct enzyme inhibition to mitigate quinolinic acid formation:</strong> Used to synthesize 2-amino-3-carboxymuconic semialdehyde (ACMS) during the kynurenine pathway of Tryptophan catabolism (Sanz et al., 2022).</li>
</ul>
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3