324817
(Aminomethyl)phosphonic acid
99%
Sinonimo/i:
AMPA
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... F10(2159) , F2(2147) , PLG(5340)
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3