1.46549
Agar Sabouraud destrosio
Chloramphenicol, lid, Lockable contact plate, plate diam. 55 mm, γ-irradiated, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
SDA Contact plate, SDA with Chloramphenicol
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
γ-irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid Lockable contact plate
ready-to-use
Composizione
Chloramphenicol
Confezionamento
single packed of 20 plates
Diam. piatto
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators