1.14540
COD Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Test in cuvetta COD, photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
Classi funzionali degli analiti
chemical oxygen demand (COD)
Campo di misura
10-150 mg/L (COD)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il metodo corrisponde al DIN ISO 15705 ed è analogo ai metodi EPA 410.4, APHA 5220 D, and ASTM D1252-06 B.
La domanda chimica di ossigeno (COD) è una misura della quantità di ossigeno consumato nel corso dell′ossidazione delle sostanze organiche presenti, che fornisce una chiara indicazione sulla qualità di una fonte d′acqua; è senza dubbio uno dei parametri più importanti nell′analisi delle acque (reflue). Il nostri kit Spectroquant® per il COD permettono di quantificare accuratamente i livelli di COD nel campione in esame.
In base alle vostre esigenze applicative, è possibile selezionare dalla nostra ampia disponibilità di kit Spectroquant® per il COD l′intervallo di misura adeguato.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette circolari preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Metodo analitico per la determinazione del COD nelle acque reflue - Determinazione fotometrica del consumo di cromato dopo digestione in 20 min.