Documenti
1.46236
Millipore
Sabouraud Dextrose Agar ReadyPlate
ReadyPlate, ISO, FDA-BAM, EP, USP, plate diam. 90 mm, box of 20 or 120 plates
Sinonimo/i:
Agar Sabouraud destrosio
About This Item
Codice UNSPSC:
41106227
NACRES:
NA.74
agenzia
EP
FDA-BAM
ISO
USP
Livello qualitativo
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Produttore/marchio commerciale
ReadyPlate
Confezionamento
box of 20 or 120 plates
Diam. piatto
90 mm
Colore
clear yellow Media
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
molds
yeasts
Descrizione generale
Le piastre con agar ReadyPlate sono impilabili e progettate appositamente per una maggiore sicurezza durante la manipolazione, il trasporto e l′incubazione. Le piastre con agar ReadyPlate hanno il diametro standard da 90 mm. Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe oltre che per il test sull′assenza di Candida albicans. L′elevata concentrazione di destrosio, in aggiunta al basso pH, favorisce la proliferazione e la formazione di spore (conidi e sporangi) nonché di pigmenti di lieviti e muffe. È inibita la proliferazione dei batteri.
Applicazioni
Sabouraud Dextrose Agar è usato per l′identificazione di lieviti e muffe in campioni alimentari e ambientali. È particolarmente raccomandato per l′analisi delle bevande nelle quali i lieviti sono tra gli ingredienti principali.
Note legali
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.