Documenti
119125
Millipore
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade
Low metals grade. Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Sinonimo/i:
Adenosine 5′-Triphosphate, Disodium, Trihydrate, Low Metals Grade, ATP, 2Na
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O13P3 · 2Na · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
605.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
≤0.1% inorganic phosphorus
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
Cationi in tracce
Al3+: ≤20 ppm
Ca: ≤5 ppm
Fe2+: ≤10 ppm
Mg2+: ≤5 ppm
Zn2+: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
TTWYZDPBDWHJOR-IDIVVRGQSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Specially processed to reduce levels of contaminating metals. Suitable for enzyme kinetic studies.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Solheim, L.P., and Fromm, H.J. 1980. Anal. Biochem.109, 266.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2