Documenti
1.16989
Supelco
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Reflectoquant®
Analiti specifici
formaldehyde
Campo di misura
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 - 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant®
The Reflectoquant Formaldehyde test includes test strips and all necessary additional reagents. Formaldehyde is used as a disinfectant for surfaces, medical equipment and also as a raw material in binding agents, fixing agents or as a preservative. Formaldehyde reacts with a Triazole to form a purple-red tetrazine that is determined reflectometrically on the RQflex. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the formaldehyde concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for formaldehyde. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Risultati analitici
function control: conforms
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Note legali
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Formaldeide for molecular biology, 36.5-38% in H2O
Sigma-Aldrich
F8775
Formaldeide
Protocolli
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.