Documenti fondamentali
1.17927
Supelco
Arsenic Test Strips, colorimetric
0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per arsenico
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 311.00
CHF 311.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 311.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 311.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dell′arsenico, colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
arsenic
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: modified Gutzeit test
Campo di misura
0.005-0.50 mg/L (As)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Le strisce reattive all′arsenico sono idonee alla misurazione dell′arsenico presente nell′acqua, nei prodotti farmaceutici, nei campioni biologici preparati e negli alimenti liquidi. Questo test dell′arsenico MQuant prevede l′utilizzo delle strisce reattive insieme a ulteriori reagenti. L′arsenico viene liberato dal campione aggiungendo polvere di zinco, un acido solido, e un agente ossidante che elimina gli ioni solfuro di interferenza. Nella zona di reazione della striscia si forma una macchia di colore giallo-bruno. La concentrazione dell′arsenico(III) e dell′arsenico(V) viene misurata in modo semiquantitativo, confrontando visivamente la zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi di una scala di colori. Per misurare concentrazioni più elevate, è disponibile anche il nostro test dell′arsenico MQuant (117917). Le strisce reattive sono perfette per eseguire un rapido ed economico test preliminare di un campione che consenta di stimare la concentrazione di arsenico e un possibile fattore di diluizione prima di usare un metodo quantitativo come il test Spectroquant.
Metodo: colorimetrico con strisce reattive e reagente 0,005 - 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 mg/l come MQuant®
Applicazioni
  • Arsenic Pigments in Libraries – Testing Methods,Contaminated Spaces, and Occupational Safety Measures: nell'ambito di questo progetto di ricerca,l'Università e la Biblioteca di Stato di Bonn, insieme all'Università di Scienze Applicate di Colonia,hanno studiato la manipolazione dell'arsenico nei materiali delle biblioteche.I pigmenti contenenti arsenico nei materiali delle biblioteche rappresentano una fonte di pericoloper il personale istituzionale, i conservatori, gli scienziati e gli utenti. Più di 300 volumi contenenticomponenti verdi sospetti sono stati analizzati utilizzando la spettroscopia XRF ela spettroscopia Raman; una metà circa dei volumi analizzati conteneva composti dell'arsenico. Lospettrometro XRF è portatile ed efficace, genera dati riproducibili e può rilevareuna gran quantità di elementi come l'arsenico, il piombo e il mercurio. Tuttavia, emetteradiazioni e può essere impiegato soltanto su piccole aree. Inoltre, per utilizzare lo strumentoe per interpretare correttamente i risultati è necessaria una formazione appropriata. Si sono quindi valutati un saggio rapidoche si avvaleva di strisce reattive ai bromuri e il kit [TM=“MQUANT”]. Quandosi è proceduto al confronto dei due kit per saggi rapidi, il kit [TM=“MQUANT”] è risultatopiù idoneo delle strisce ai bromuri perché comprende tutti gli accessori necessarie contribuisce a minimizzare i possibili rischi per gli utilizzatori. Il kit analitico [TM=“MQUANT”]può essere utilizzato per le indagini in situ iniziali, dopo aver fornito alpersonale dell'archivio la formazione e le istruzioni necessarie, essendo piuttosto accurato, pronto all'uso, facile damaneggiare e adatto per testare le superfici. (Wetten J et al., 2024)
  • Arsenic in private well water parte 1 di 3: Impact of the New Jersey Private Well Testing Act on household testing and mitigation behavior: la ricerca ha valutato l'impatto della legge sul controllo dei pozzi privati del New Jersey sui comportamenti di controllo e riduzione dell'arsenico da parte delle famiglie, evidenziando l′efficacia della politica nel promuovere la salute pubblica (Flanagan SV et al., 2016).
  • Evaluation of an arsenic test kit for rapid well screening in Bangladesh: questo studio valuta l'efficacia di un kit per il dosaggio dell'arsenico finalizzato allo screening rapido dei pozzi in Bangladesh, dimostrando il suo potenziale per un uso diffuso in contesti con scarsità di risorse (George CM et al., 2012).
  • Evaluation of two new arsenic field test kits capable of detecting arsenic water concentrations close to 10 μg/L: questa ricerca valuta due nuovi kit per saggi sul campo finalizzati a rilevare concentrazioni di arsenico vicine alla soglia di 10 μg/L, fornendo un metodo affidabile per la valutazione in loco della qualità dell'acqua (Steinmaus CM et al., 2006).
  • Bacterial bioassay for rapid and accurate analysis of arsenic in highly variable groundwater samples: questo studio presenta un saggio biologico batterico per analisi rapide e accurate dell'arsenico nelle acque sotterranee, offrendo un nuovo approccio per il monitoraggio ambientale (Trang PT et al., 2005).
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Manganese Test photometric, 0.010-10.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
Supelco
1.14770
Manganese Test
Iron Test colorimetric, 3-500 mg/L (Fe2+), MQuant®
Supelco
1.10004
Iron Test
Test dei nitrati colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), for use with MQuant® StripScan App
Supelco
1.10020
Test dei nitrati