Documenti fondamentali
1.17924
Supelco
Chlorine Test Strips, colorimetric
greener alternative
0-500 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per test del cloro
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 71.80
CHF 71.80
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 71.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 71.80
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dei cloruri, colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
chlorine
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
0-500 mg/L (Cl2)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant per 0-25-50-100-200-500 mg/L di Cl2®
Le strisce reattive per il test del cloro MQuant® sono adatte alla determinazione rapida di concentrazioni elevate di disinfettanti clorurati, che vengono usati principalmente nell′industria alimentare. Sulla striscia reattiva, il cloro libero ossida un composto organico a dare un colorante viola. La concentrazione del cloro viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con la scala cromatica fornita. Per una misurazione quantitativa o per determinare il cloro totale, occorre fare riferimento ai kit per il cloro della gamma Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Applicazioni
  • Analisi del cloro libero in soluzione acquosa a concentrazione molto bassa con test a flusso laterale. La ricerca discute l'uso di test a flusso laterale per misurare il cloro libero nell'acqua a concentrazioni molto basse, fornendo un metodo sensibile per la rilevazione del cloro in chimica analitica (Schwenke et al., 2019).
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Chlorine Test colorimetric, 0.25-15 mg/L (Cl2), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14826
Chlorine Test
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00602
Chlorine Test
Chlorine Test photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00599
Chlorine Test
Test del cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Test del cloro
Chloride Test colorimetric, 5-300 mg/L (Cl-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14401
Chloride Test
Protocolli
Standard AQA per cloro libero - Preparazione di una soluzione standard di cloro libero
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di cloro libero conforme a DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Questions
  1. Can this product be used to measure chlorine in cell culture media? If not, which other product could be used in this setting and is anything known on how the cell culture media might interfere with the measurement?
    1 answer
    1. Specific chlorine tests for samples like culture media are not provided in the portfolio. The usage instructions for several chlorine test products indicate their use with wastewater, bleaching solutions, and disinfectants samples. It is expected that an aqueous sample such as culture media may be measurable with a standard chlorine test. Determining the suitability of a specific product for the intended application and matrix is the responsibility of the end user.