216585
Amberlite™ IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Sinonimo/i:
mix mode ion exchange resin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Amberlite™ IRA-900 chloride form, chloride form
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
17 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
beads
Crosslinking
>95 % cross-linked
Temp. autoaccensione
800 °F
Parametri
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
Umidità
58-64%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium
Dimensione particelle
650-820 μm
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3