Documenti fondamentali
1.10011
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-25 mg/L (H₂O₂), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Sinonimo/i:
Strisce reattive per perossido
Scegli un formato
25 TESTS
CHF 40.20
100 TESTS
CHF 64.80
CHF 40.20
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 TESTS
CHF 40.20
100 TESTS
CHF 64.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 40.20
Spedizione prevista il22 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test dei perossidi, colorimetric, 0.5-25 mg/L (H2O2), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
hydrogen peroxide
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
0.5-25 mg/L (H2O2)
Compatibilità
for use with MQuant® StripScan App
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant per 0,5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L di H2O2®
Il perossido è un disinfettante di impiego universale che, grazie alla sua eccellente azione antivirale, battericida e fungicida, è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare. In questo settore, le strisce reattive MQuant® sono ideali per controllare il perossido residuo dopo la disinfezione. La perossidasi trasferisce l′ossigeno del perossido a un indicatore redox organico, generando un prodotto di ossidazione blu. La concentrazione del perossido viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con la scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione dei perossidi e un possibile fattore di diluizione per l′impiego di un metodo quantitativo, ad esempio un kit per la determinazione dei perossidi Reflectoquant® o Spectroquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Applicazioni
  • Applicazione di ligandi selettivi del rame (I) per l'imaging PET di specie reattive dell'ossigeno. Questa ricerca utilizza il rilevamento del perossido nell'imaging biomedico per tracciare le specie reattive dell'ossigeno in vivo, contribuendo alla diagnosi e allo studio delle malattie associate allo stress ossidativo (Tada et al., 2024).
  • Ottimizzazione dei parametri di estrazione liquida pressurizzata (PLE) per l'estrazione di composti bioattivi. Questo studio impiega il test del perossido nell'estrazione di composti bioattivi da materiali vegetali, migliorando l'efficienza dei processi di estrazione dei prodotti naturali (Chatzimitakos et al., 2024).
  • Rivelazione in un solo passaggio, altamente sensibile e facile da usare di esplosivi a base di perossido, nitrato e clorato. Grazie a metodi di rilevamento altamente sensibili per gli esplosivi che utilizzano Ni-porfirine ricche di elettroni, questa applicazione assume un ruolo cruciale nei settori della sicurezza e della protezione, dimostrando la versatilità dei test del perossido (Brockmann et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: 10011.-1; 10011
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolli
Contenuto correlato
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Can I use this strips to determine peroxides in radiopharmaceuticals solutions? pH range from 1 to 2.
    1 answer
    1. This product has not been tested for determining peroxides in radiopharmaceutical solutions. The pH of the aqueous sample must be within the range of 2 to 12. It cannot function in a pH range of 1 to 2. It is recommended to buffer the sample with sodium acetate to reach the appropriate pH range.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can I use these strips to measure peroxide in milk
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for measuring peroxide in milk.
      Helpful?
  5. Can I use these strips to measure organic peroxides in solvents?
    1 answer
    1. This product is intended to be used to determine inorganic peroxides in aqueous or organic solvents. It cannot be used to determine organic peroxides. The correct product for determining organic peroxides is linked below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z683108