1.16976
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
75-400 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Peracetic Acid Test, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Reflectoquant®
Analiti specifici
peracetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Campo di misura
75-400 mg/L (peracetic acid)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
135 - 165 mg/l
- standard 2: 225 - 275 mg/l
- standard 3: 315 - 385 mg/l
WGK 1
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.