Documenti
1.10001
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, colorimetric
greener alternative
100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per acido peracetico
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Test dell′acido peracetico, colorimetric, 100-500 mg/L (peracetic acid), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
peracetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
100-500 mg/L (peracetic acid)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 mg/l di acido peracetico ®
L'acido peracetico è un disinfettante di uso comune. Grazie al suo range di misurazione, il test dell′acido peracetico MQuant® è particolarmente adatto a verificare la presenza di concentrazioni efficaci nei disinfettanti a base di acido peracetico. Le soluzioni di acido peracetico sono molto instabili e richiedono pertanto controlli frequenti. L′acido peracetico reagisce con un′ammina aromatica sviluppando una colorazione blu. La concentrazione dell′acido peracetico viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con i campi della scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire un test preliminare rapido ed economico di un campione, che consenta di stimare la concentrazione di acido peracetico e un possibile fattore di diluizione prima di usare un metodo quantitativo come il test Reflectoquant®.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Applicazioni
  • Attivazione efficiente dell'acido peracetico da parte di nanotubi di carbonio drogati di azoto e modificati con cobalto per la degradazione dei farmaci. Lo studio esplora un metodo innovativo per migliorare l'efficacia dell'acido peracetico nella degradazione dei composti farmaceutici, evidenziando il suo potenziale nel monitoraggio della disinfezione ambientale e nelle applicazioni di sicurezza per la produzione farmaceutica (Yao et al., 2024).
  • Valutazione ecotossicologica degli effluenti dei macelli bovini disinfettati con acido peracetico (PAA). La ricerca valuta l'impatto ambientale dell'acido peracetico utilizzato nella disinfezione delle acque reflue dei macelli bovini, utilizzando il bioindicatore Girardia tigrina, fondamentale per le valutazioni di sicurezza ambientale (Pereira et al., 2024).
  • Acido peracetico attivato dalla cobaltite di nichel come agente ossidante efficace nella degradazione del BPA e dei suoi analoghi. L'articolo presenta un metodo per attivare l'acido peracetico con la cobaltite di nichel per degradare efficacemente il BPA e i suoi analoghi, rispondendo alle preoccupazioni sull'efficacia dei biocidi e sulla sicurezza ambientale (Kiejza et al., 2024).
  • Rimozione accelerata del naprossene nel sistema di attivazione dell'acido peracetico a base di ferro grazie a ioni cloruro. Lo studio si concentra sul potenziamento delle specie ossidative reattive nei processi di trattamento delle acque, mostrando come gli ioni cloruro possano aumentare l'efficienza dell'acido peracetico, importante per le applicazioni biocide e i test di sicurezza (Yu et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: 10001-1; 10001
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Peroxide Test reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16974
Peroxide Test
Test dei cloruri colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17925
Test dei cloruri
Test dei cloruri colorimetric, 0-500 mg/L (Cl2), MQuant®
Supelco
1.17924
Test dei cloruri
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.