1.17956
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Peracetic Acid chemical test strips, Peracetic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peracetic Acid Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Reflectoquant®
Analiti specifici
peracetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Redox Reactions
Campo di misura
20.0-100 mg/L (peracetic acid)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 2
Articoli
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.