1.16974
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peroxide Test, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Reflectoquant®
Analiti specifici
hydrogen peroxide
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Campo di misura
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
Compatibilità
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
- Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
- Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
Linkage
Risultati analitici
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 6.3 - 7.7 mg/l
- standard 3: 13.5 - 16.5 mg/l
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolli
Preparazione di una soluzione standard di perossido d’idrogeno
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Contenuto correlato
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.