Vai a
1.16996
pH Test Strips, reflectometric
pH range 4.0-9.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinonimo/i:
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tests
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 104.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
CHF 104.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
pH Test, reflectometric, pH range 4.0-9.0
feature
non-bleeding
Quality Segment
technique(s)
pH measurement: suitable
pH range
4.0-9.0
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
cannabis testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
compatibility
RQflex® 20
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
In water analysis the pH value plays a very important role in how other substances behave. The test can be used for monitoring the pH value in aqueous solutions, beverages, e.g. wine, after dilution and food after sample pretreatment. The Reflectoquant pH tests are suited for all media in environmental analysis and in industrial in-process controls. The reaction zones of the test strip change color depending on the pH. The responsible indicator is chemically bound to the zones and hence does not bleed. The resulting color is evaluated reflectometrically on the RQflex® 20. For tests for other parameters that require a specific pH range of the sample (e.g. Spectroquant, see instructions of use), we recommend the use of Reflectoquant or the semi-quantitative MQuant pH test strips as pre-test.
Method: reflectometric with test strips pH 4.0 - 9.0 Reflectoquant®
Analysis Note
function control: conforms
pH-value
- standard 1:
3.8 - 4.2
- standard 2: 6.8 - 7.2
- standard 3: 8.8 - 9.2
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)