Key Documents
1.17968
Supelco
Peroxide Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Sinonimo/i:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NB.21
product name
Peroxide Test, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
Descrizione
quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Reflectoquant®
Analiti specifici
hydrogen peroxide
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: enzymatic reaction
Campo di misura
20.0-100 mg/L (H2O2)
Compatibilità
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Metodo di rivelazione
reflectometric
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Method: Reflectometric with test strips, 20.0 - 100 mg/L (H2O2), Reflectoquant®
Peroxide is an all purpose disinfectant which, due to its excellent antiviral, bactericidal and fungicidal action, is widely used in the food industry. Here, the Reflectoquant® test strips are suited for the determination of inorganic peroxides in aqueous solutions. Furthermore the test can be used in disinfecting and rinsing solutions (e.g. in food technology, laundries) and in swimming-pool water. Peroxidase transfers peroxide oxygen to an aminophenazone derivative. This produces a red compund that is determined reflectometrically on the RQflex®. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peroxide concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for peroxide.
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.