Documenti fondamentali
1.10081
Supelco
Peroxide Test Strips, colorimetric
greener alternative
0.5-100 mg/L (H₂O₂), MQuant®
Sinonimo/i:
Strisce reattive per perossido
Scegli un formato
100 TESTS
CHF 80.60
CHF 80.60
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TESTS
CHF 80.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 80.60
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Nome del prodotto
Test del perossido, colorimetric, 0.5-100 mg/L (H2O2), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
hydrogen peroxide
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura
0.5-100 mg/L (H2O2)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Metodo: colorimetrico con strisce reattive MQuant, 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L di H2O2®
Le strisce reattive MQuant® per i perossidi sono particolarmente indicate per monitorare la concentrazione degli agenti di disinfezione prescritti. La perossidasi trasferisce l′ossigeno del perossido a un indicatore redox organico, generando un prodotto di ossidazione blu. La concentrazione dei perossidi viene misurata in modo semiquantitativo per raffronto visivo della zona di reazione sulla striscia reattiva con la scala cromatica fornita. Le strisce reattive sono perfette per eseguire su un campione un rapido ed economico test preliminare che consenta di stimare la concentrazione dei perossidi e un possibile fattore di diluizione per l'impiego di un metodo quantitativo, ad esempio Reflectoquant®, Spectroquant® o un kit per la determinazione dei perossidi.
Vantaggi del Design for sustainability:
Continuiamo a dimostrare la nostra dedizione nei confronti del pianeta e di un futuro sostenibile esplorando nuove modalità per migliorare i prodotti del nostro portafoglio. Recentemente abbiamo rivisto l'attuale linea di strisce reattive MQuant® al fine di identificare le opportunità più significative per minimizzare l'impatto ambientale senza alcun compromesso in termini di prestazioni.
Vantaggi del prodotto rivisitato:
  • Riduzione della striscia reattiva
  • Tubetto in alluminio riciclato
  • Foglietto illustrativo digitale
Per saperne di più sull'iniziativa: Piccoli cambiamenti alle strisce reattive per un grande impatto.
Linkage
Sostituisce: 10081-1; 10081
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Per saperne di più circa il controllo della disinfezione: come scegliere il giusto disinfettante tra i tanti disponibili, quali sono le principali procedure fisiche di intervento e le soluzioni strumentali di tipo fotometrico o riflettometrico disponibili ecc.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolli
Contenuto correlato
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.