116833
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-Methyl-, Sodium Salt
A potent, cell-permeable, and specific activator of the exchange protein activated by cyclic AMP (EPAC).
Sinonimo/i:
Adenosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-(4-Chlorophenylthio)-2′-O-Methyl-, Sodium Salt, 8-CPT-2ʹ-O-Me-cAMP, Na
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilità
water: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Enserink, J.M., et al. 2002. Nat. Cell Biol., 4, 901.
WGK 1