1.14894
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Sinonimo/i:
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
(Sulfoethyl)
Livello qualitativo
Descrizione
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (calculated)
applicazioni
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
cation exchange
strong cation exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Confezionamento
- 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
- 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
- 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
- 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
Risultati analitici
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C