1.20093
Eshmuno® CP-FT Resin
Sinonimo/i:
Eshmuno® CP-FT
Scegli un formato
CHF 155.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 155.00
Spedizione prevista il11 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
ligand
(Sulfoisobutyl)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Eshmuno®
Stato
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
polymer, polyvinyl ether
Dimens. media particelle
50 μm
Capacità
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C
Tecnica di separazione
cation exchange
strong cation exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Confezionamento
- 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
- 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
- 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
- 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Disponibile per gli abbonati o a pagamento