Documenti fondamentali
1.25147
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
Scegli un formato
8 PKG
CHF 307.00
CHF 307.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
8 PKG
CHF 307.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 307.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
ligand
(Sulfoethyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Stato
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
D.I. × Lungh. colonna
5 mm × 10 mm
Volume
0.2 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~160 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
cation exchange
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
5 x 10mm
Caratteristiche e vantaggi
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany