Documenti
1.16882
Millipore
Fractogel® EMD SO₃⁻ (M)
Sinonimo/i:
Resina Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Livello qualitativo
ligand
(Sulfoisobutyl)
Descrizione
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilità
sterile (Caustic Stable)
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
resin
Analiti specifici
MAbs
Parametri
8 bar max. pressure
Gruppo funzionale matrice
methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Temp. transizione
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
Densità
1.43 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
applicazioni
recombinant protein
vaccine development
Tecnica di separazione
cation exchange
strong cation exchange
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
La resina cationica forte Fractogel® utilizza la tecnologia degli scambiatori a tentacolo per la purificazione di proteine basiche e neutre, come gli anticorpi, e quella di peptidi.
Caratteristiche e vantaggi
La resina Fractogel® EMD SO3- (M) si caratterizza per:
  • Forza di legame a pH bassi incrementata
  • Efficienza elevata nella rimozione di aggregati, coniugata ad un′alta capacità di binding dinamico
  • Volumi di eluizione minori, per livelli di purezza massimi
  • Compatibilità con una soluzione di conservazione contenente alcol benzilico acquoso al 2,5 % (v/v) e NaCl 150 mM
A causa del comportamento alla titolazione, la capacità di scambio ionico può essere sfruttata tra pH 2 e pH 12. La separazione delle proteine si basa sulle interazioni elettrostatiche reversibili tra le superfici proteiche cariche positivamente e il supporto. Le proteine vengono ritenute in modo efficace sul supporto Fractogel® EMD SO3- (M) quando il valore di pH del tampone è più basso di circa 1 unità rispetto ai loro punti isoelettrici (pI).
La forza del legame dipende dai seguenti fattori:
  • il sistema tampone
  • il valore di pH del tampone, che determina la carica superficiale delle proteine
  • la concentrazione dei controioni
  • la densità di carica sul supporto (affinità di legame per le proteine)
Confezionamento
  • 1.16882.0100: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 100 ml
  • 1.16882.0010: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 10ml
  • 1.16880.0500: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 500 ml
  • 1.16882.5000: Resina Fractogel® EMD SO3- (M) 5 L
Bottiglia di plastica
Risultati analitici
Aspetto: sospensione torbida lattiginosa, priva di impurità (particelle estranee)
Valutazione microscopica: particelle sferiche uniformi, nessun agglomerato, assenza di polveri fini
Estraibili (acqua): ≤ 0,05 %
Cerio: ≤ 1 µg/g
Caduta di pressione (colonna: DI=1,6 cm, L=10 cm a 5 mL/min): ≤ 1,0 bar
Granulometria (d10): 37 - 45 µm
Granulometria (d50): 48 - 60 µm
Granulometria (d90): 63 - 77 µm
Unità formanti colonia (TAMC + TYMC): ≤ 100 UFC/mL
Endotossine: ≤ 1,00 Eu/mL
Capacità di adsorbimento proteico (lisozima): 110 - 150 mg/mL
Test funzionale (b:a): ≤ 0,4
Test funzionale (c:d): ≤ 0,45
Test funzionale: Separazione di chimotripsinogeno A, citocromo C e lisozima.
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Eshmuno® CPX
Millipore
1.20083
Eshmuno® CPX
Acido citrico for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00244
Acido citrico
Acido citrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Acido citrico