Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 211.00 |
Informazioni su questo articolo
form
liquid
Quality Segment
concentration
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99.999% trace metals basis | description puriss. p.a., ≥99.5% (AT) |
| form liquid | form solid | form powder, solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| concentration 2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical | application(s) PEM fuel cells | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Argento nitrato
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?