If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.01512
Argento nitrato
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Stato
crystals
solid
Impurezze
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS)
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur)
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Densità
4.35 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
2350 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Transizione sol-gel sensibile agli ioni fluorurati in un sistema L-cisteina/AgNO3: peculiarità dell'autoassemblaggio e attività antitumorale. Questa ricerca presenta un nuovo uso del nitrato d'argento, in un sistema sol-gel che risponde agli ioni fluoruro. I risultati contribuiscono allo sviluppo di materiali reattivi con potenziali applicazioni nei sistemi di veicolazione dei farmaci e nell'ingegneria dei tessuti, mostrando la versatilità del nitrato d'argento nella scienza dei materiali avanzata (Vishnevetskii et al., 2024).
Risultati analitici
Identificazione: conforme
Acidità o alcalinità: conforme
Acido libero: conforme
Aspetto della soluzione: conforme
Cloruri (Cl): ≤ 0,0005 %
Solfati (SO₄): ≤ 0,002 %
Cd (cadmio): ≤ 0,0001 %
Cu (rame): ≤ 0,0002 %
Fe (ferro): ≤ 0,0002 %
Mn (manganese): ≤ 0,0005 %
Ni (nichel): ≤ 0,0005 %
Pb (piombo): ≤ 0,001 %
Tl (tallio): ≤ 0,001 %
Zn (zinco): ≤ 0,0001 %
Rame e sostanze precipitate dall'NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb): conforme
Sostanze non precipitate dall'acido cloridrico (Reag Ph Eur): ≤ 0,3 %
Sostanze non precipitate dall'acido cloridrico (ACS): ≤ 0,01 %
Sostanze non precipitate dall'acido cloridrico (ISO): ≤ 0,01 %
Conforme ai requisiti ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf