Documenti
1.09974
Supelco
Acido cloridrico
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Acido cloridrico, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Concentrazione
0.01 M
tecniche
titration: suitable
pH
1 ( in H2O, undiluted)
Densità
1.00 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: HX0603E-6
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido cloridrico volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free
Supelco
2104
Acido cloridrico
Agar granulated, purified and free from inhibitors, suitable for microbiology
Millipore
1.01614
Agar
Idrossido di sodio for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Supelco
1.09956
Idrossido di sodio