1.09303
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm)
for liquid chromatography
Sinonimo/i:
LiChroprep® RP-18
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChroPrep®
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
20-40 μm
Dimensione pori
10 nm mean pore size
Densità bulk
360 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Matrice in gel di silice omogenea, riproducibile, con particelle di forma irregolare
- Distribuzione dimensionale delle particelle contenuta e ben definita, per prestazioni separative e permeabilità elevate
- Lotti di grandi dimensioni fino a 200 kg nel passaggio di modificazione superficiale dell′adsorbente
Confezionamento
Risultati analitici
Pressione: ≤ 12 bar
Piastre teoriche (N/m) (Toluene): ≥ 3000
Acetofenone/acido cinnamico: 1,1-1,3
Acetofenone/fenolo: 1,8-2,2
1-naftolo/fenolo: 3,9-4,4
fattore di capacità (toluene): 19,0-24,0
Dimensione delle particelle (d10): 18,0-22,0 µm
Dimensione delle particelle (d50): 34,0-39,0 µm
Dimensione delle particelle (d90): 58,0-71,0 µm