Documenti fondamentali
1.13901
Millipore
LiChroprep® RP-18
for liquid chromatography
Sinonimo/i:
LiChroprep® RP-18
Scegli un formato
100 G
CHF 333.00
500 G
CHF 1’283.00
1139019010
CHF 21’372.00
CHF 333.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 333.00
500 G
CHF 1’283.00
1139019010
CHF 21’372.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115711
CHF 333.00
Spedizione prevista il05 maggio 2025
Materiali
silica gel (irregularly-shaped)
Livello qualitativo
Gruppo funzionale matrice
Irregular-Shaped Silica Gel
Dimensione particelle
15-40 μm
Dimensione pori
10 nm mean pore size
Densità bulk
400 kg/m3
applicazioni
plasma purification
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Irregular-shaped Silica gel with narrow, well defined particle size distribution delivering high separating performance, permeability and good reproducibility
Caratteristiche e vantaggi
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm) provides users with:
  • Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
  • Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
  • Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Confezionamento
Plastic bottle
Risultati analitici
Carbon content: ≥ 15.0 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 7000
Acetophenone/Cinnamic acid: 1.1 - 1.3
Acetophenone/Phenol: 1.8 - 2.2
1-Naphthol/Phenol: 3.9 - 4.4
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
Particle Size (d10): 12 - 15 µm
Particle Size (d50): 20 - 24 µm
Particle Size (d90): 33 - 38 µm
Note legali
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany