Documenti
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Sinonimo/i:
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
Grado
for column chromatography
Forma fisica
gel form
Qualità
fully end-capped
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
380 m2/g
Matrice
Silica
Gruppo funzionale matrice
C18 phase
Dimensione particelle
15-25 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Tecnica di separazione
reversed phase
Applicazioni
for reversed phase chromatography; designed for special tuning of selectivity
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)