Documenti fondamentali
1.08183
Sigma-Aldrich
Tetramethylsilane
for the calibration of NMR spectra for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Tetramethylsilane, TMS
Scegli un formato
100 ML
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 193.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)4Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
200-899-1
NACRES:
NA.22
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
NMR grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
750 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
345 °C (DIN 51794)
Limite di esplosione
1.0-37.9 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
P. ebollizione
26 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-95 °C
Temp. transizione
flash point -20 °C (DIN 51755 Part 1)
Solubilità
0.02 g/L
Densità
0.65 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Si](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.7
Identity (IR-spectrum): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.6385 - 0.6400
Performance test (NMR-spectrum): conforms
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cloroformio-d "100%", 99.95 atom % D
Sigma-Aldrich
151858
Cloroformio-d