Documenti fondamentali
1.03424
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
218-617-0
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C
Temp. transizione
flash point 88 °C
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Applicazioni
  • Modellazione al computer dell'adsorbimento su una superficie di carbone attivo. Questo studio utilizza la modellazione computazionale per simulare i processi di adsorbimento, nei quali il dimetilsolfossido-d₆ è utilizzato ragionevolmente come solvente modello per analizzare le interazioni a livello molecolare (Wurster et al., 1994).
  • Effetti di solvente sulla conformazione del ciclo(-D-Trp-D-Asp-Pro-D-Val-Leu-). Uno studio di spettroscopia NMR e modellazione molecolare. La ricerca studia in che modo solventi come il dimetilsolfossido-d₆ influenzano le conformazioni dei peptidi, migliorando la nostra comprensione del comportamento dei peptidi in diversi ambienti chimici (Gonnella et al., 1994).
  • Ruolo del dominio NH2-terminale dell'angiotensina II (ANG II) e della [Sar1] angiotensina II sulla conformazione e sull'attività. Evidenza NMR del raggruppamento degli anelli aromatici e del ripiegamento della catena peptidica rispetto alla [des-1,2,3] angiotensina II. Lo studio discute gli aspetti strutturali e funzionali dell'angiotensina II con il dimetilsolfossido-d₆ come solvente per facilitarne l'analisi NMR, fornendo approfondimenti sulle relazioni struttura-attività del peptide (Matsoukas et al., 1994).
  • Analoghi lattamici ciclici di Ac-[Nle4]alpha-MSH4-11-NH2. L'articolo si concentra sugli analoghi dei lattami ciclici utilizzando il dimetilsolfossido-d₆ negli studi NMR per indagare le conformazioni molecolari, contribuendo alla ricerca sulla chimica dei peptidi (Sugg et al., 1988).
  • Studio NMR di un fattore timico di differenziazione linfocitaria. Un'indagine sui complessi Zn(II)-nonapeptide (timulina). Il lavoro utilizza il dimetilsolfossido-d₆ in studi NMR dettagliati per esplorare le interazioni dei complessi metallo-peptide, cruciali per comprendere la conformazione e la funzione bioattiva dei peptidi in biochimica analitica (Cung et al., 1988).
Risultati analitici
Grado di deuterazione: ≥ 99,80%
Acqua (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Test delle prestazioni (spettro RMN): test superato
Acqua (RMN, H₂O): ≤ 0,020%
Prodotti consigliati
Date un′occhiata a ChemisTwin®, il nostro nuovissimo portale online per l′individuazione e la quantificazione di sostanze sulla base di spettri NMR. Scoprite di più su questa piattaforma oppure contattateci se siete interessati a una prova gratuita.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf