T24007
Tetramethylsilane
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
Sinonimo/i:
TMS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
NMR grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.66 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
tecniche
NMR: suitable
Residuo dopo evaporazione
≤0.05%
Indice di rifrazione
n20/D 1.358 (lit.)
P. eboll.
26-28 °C (lit.)
Punto di fusione
−99 °C (lit.)
Densità
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A precursor to synthesize α-SiC by chemical vapor deposition.
- A reactant to synthesize 1,3,5,7-tetramethyladamantane from adamantane in the presence of aluminum chloride and dichloromethane.
- A solvent for the hydroaminomethylation of 1-octene with morpholine.
- A methylating reagent for the conversion of germanium tetrachloride to tetramethylgermanium, trimethylgermanium chloride, dimethylgermanium dichloride or methylgermanium trichloride.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup