Documenti fondamentali
1.04421
Supelco
Mercury(II) bromide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mercury(II) bromide
Scegli un formato
50 G
CHF 212.00
250 G
CHF 424.00
CHF 212.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 212.00
250 G
CHF 424.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Br2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-169-3
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99.0% (complexometric)
Grado:
ACS reagent
Stato:
solid
CHF 212.00
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
3.0 hPa ( 150 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
40 mg/kg LD50, oral (Rat)
100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.05% Insoluble matter (in methanol)
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
pH
4.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
P. ebollizione
322 °C/1013 hPa (sublimed)
Punto di fusione
237 °C
Densità
6.1 g/cm3 at 25 °C
Densità bulk
1450 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.25%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Hg+2].[Br-].[Br-]
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
  • Influence of halogen bonding interaction on supramolecular assembly of coordination compounds; head-to-tail N···X synthon repetitivity: This study explores the role of halogen bonds in the structural organization of coordination compounds, offering insights into potential applications in molecular engineering and design. The findings could inform chemists about novel strategies for constructing complex molecular architectures using Mercury(II) bromide as a halogen bonding agent (Khavasi HR, Azhdari Tehrani A, 2013).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol): ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.25 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3