Documenti fondamentali
12540
Supelco
Benzene
analytical standard
Scegli un formato
5 ML
CHF 104.00
50 ML
CHF 731.00
CHF 104.00
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 104.00
50 ML
CHF 731.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.11
Beilstein:
969212
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 104.00
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Temp. autoaccensione
1043 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.03% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il benzene può essere usato come standard di riferimento nella determinazione dell′analita nelle bevande usando gascromatografia dello spazio di testa abbinata a rilevatore a ionizzazione di fiamma (HS-GC-FID).[1]
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare l′assistenza tecnica.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Validation and uncertainty estimation of analytical method for determination of benzene in beverages.
Styarini D, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 6(3), 159-172 (2011)
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Audrey Smargiassi et al.
Environmental research, 132, 38-45 (2014-04-20)
The acute cardiorespiratory effects of air quality among children living in areas with considerable heavy industry have not been well investigated. We conducted a panel study of children with asthma living in proximity to an industrial complex housing two refineries
César C Martins et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 188, 71-80 (2014-02-22)
Babitonga Bay is a South Atlantic estuary with significant ecological function; it is part of the last remaining areas of mangrove communities in the Southern Hemisphere. The aim of this study was to determine the spatial distribution of the faecal
Subhamay Pramanik et al.
Analytica chimica acta, 793, 99-106 (2013-08-21)
Aggregates of hexaphenylbenzene derivatives 3, having pyrene groups form network of fluorescent nanofibres in presence of mercury ions. Further, fluorescent nanofibres of 3-Hg(2+) supramolecular ensemble exhibit sensitive and pronounced response towards the picric acid. In addition, the solution coated paper
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf