Documenti fondamentali
1.04603
Supelco
Hydrazinium sulfate
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Hydrazinium sulfate, Hydrazonium sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H6N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
233-110-4
NACRES:
NB.21
Grado:
ACS reagent
Stato:
solid
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Stato
solid
Potenza
601 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
254 °C (decomposition)
Densità
1.37 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
450 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]N.[H+]
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3