243469
Zinc
granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Zn
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Dimensione particelle
20-30 mesh
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Compatibilità
passes application test for determination of arsenic (As)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- organozinc reagents commonly used in Negishi or Fukuyama couplings
- Reformatsky reagents
- Simmons-Smith reagents
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)