Documenti fondamentali
1.03420
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Sinonimo/i:
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CCl3D
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
212-742-4
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
NMR grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
211 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
Potenza
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
NMR: suitable
P. ebollizione
60 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-64.1 °C
Densità
1.50 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7