184314
Tetrahydrofuran-d8
≥99.5 atom % D
Sinonimo/i:
THF-d8, Deuterated tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.03% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. eboll.
65-66 °C (lit.)
Punto di fusione
−106 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.