Documenti fondamentali
1.06028
Sigma-Aldrich
Metanolo-D4
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Metanolo-D4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CD4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Numero indice EU:
212-378-6
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
129 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
440 °C
Potenza
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
6-50 % (v/v)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
P. ebollizione
65 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-98 °C
Temp. transizione
flash point 9 °C
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrizione generale
Un′ampia gamma di solventi deuterati MagniSolv con pochissima acqua residua, ottima purezza chimica e il più elevato arricchimento isotopico disponibile, in grado di soddisfare le esigenze più impegnative dei ricercatori. La nostra offerta di solventi con gradi di deuterazione compresi tra il 98% e il 99,96%, a seconda dell′applicazione e della sensibilità dello spettrometro RMN. Per tutti i prodotti standard deuterati solubili in acqua, il contenuto d′acqua è specificato in base ai metodi Karl Fischer e RMN.
Applicazioni
Metanolo-D4 grado di deuterazione min. 99,8% per spettroscopia RMN MagniSolv. CAS 811-98-3, formula chimica CD₃OD, massa molare 36,07 g/mol.
Risultati analitici
Grado di deuterazione: ≥ 99,80%
Acqua (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Test delle prestazioni (spettro RMN): test superato
Prodotti consigliati
Date un′occhiata a ChemisTwin®, il nostro nuovissimo portale online per l′individuazione e la quantificazione di sostanze sulla base di spettri NMR. Scoprite di più su questa piattaforma oppure contattateci se siete interessati a una prova gratuita.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Metanolo-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.03&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
343803
Metanolo-d4
Metanolo-d4 "100%", &#8805;99.96 atom % D, contains 0.03&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
535435
Metanolo-d4
Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv&#8482;
Sigma-Aldrich
1.03420
Chloroform-D1
Metanolo-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.1&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
439029
Metanolo-d4