1.01988
1-Butanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Grado
isocratic
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Potenza
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.4-11.3 % (v/v)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤2.0 mg/L
Trasmittanza
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥85%
310 nm, ≥99%
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
P. eboll.
116-118 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-89 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Solubilità
66 g/L
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Insights into "wheat aroma": Analysis of volatile components in wheat grains cultivated in saline-alkali soil: This study explores the use of 1-butanol in analyzing the aromatic profiles of wheat grains from saline-alkali soils, highlighting its role in identifying key volatile compounds associated with the unique scent of wheat (Sun et al., 2024).
- PLD2 deficiency alleviates endothelial glycocalyx degradation in LPS-induced ARDS/ALI: Includes findings on the protective role of 1-butanol in cellular models of lung injury, demonstrating its potential therapeutic applications in respiratory conditions (Kong et al., 2024).
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.