Vai a
1081807
USP
1-butanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
n-butanolo, Alcol butilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969148
eCl@ss:
25140904
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restriction may apply)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
1-Butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
28154933065
1-butanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1081807
1-butanolo
1-butanolo anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
281549
1-butanolo
1-butanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33065
1-butanolo
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
anhydrous, 99.8%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
grade
puriss. p.a., ACS reagent
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
expl. lim.
11.2 %
expl. lim.
11.2 %
expl. lim.
11.2 %
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-butanolo
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)