85228
Argento nitrato
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Sinonimo/i:
Sale d’argento dell’acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.8 (vs air)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (AT)
Stato
solid
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Highly sensitive silver colloids.
- Chitosan silver nanocomposite (CSN) films.
- Silver nanoparticles (AgNPs), using sodium borohydride (NaBH4) as a reducing agent and polyethylene glycol (PEG) as stabilizing agent.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?